Merck
CH4312834607
ChemBridge Corporation
2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Iupac Name
2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c1-6-8(9(14)12-10)13-5-3-2-4-7(13)11-6/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,14)
Clave InChI
IOWSGEGUOPGCBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035854
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035854_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)