CH4244052231
ChemBridge Corporation
methyl 3-chloro-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
About This Item
Peso molecular:
161.55
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-chloro-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4ClN3O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H,6,7,8)
Clave InChI
NDZVUEAMBRJIIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035581
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035581_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)