Merck
CH4238556591
ChemBridge Corporation
1-[(5-methyl-2-furyl)methyl]piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Número MDL:
Iupac Name
1-[(5-methyl-2-furyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-9-2-3-10(13-9)8-12-6-4-11-5-7-12/h2-3,11H,4-8H2,1H3
Clave InChI
YJXYDJCNUAXWKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002851
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002851_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)