Merck
CH4238556391
ChemBridge Corporation
1,1'-(3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-diyl)diethanone
Seleccione un Tamaño
1 G
256,81 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 3002562-1G
256,81 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
256,81 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 3002562-1G
256,81 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1,1'-(3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-diyl)diethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-5-9(7(3)12)6(2)11-10(5)8(4)13/h11H,1-4H3
Clave InChI
QQDLJFDTROVUDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002562_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)