Merck
CH4182076016
ChemBridge Corporation
1-(1,5-dimethyl-1H-indazol-3-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Iupac Name
(1,5-dimethyl-1H-indazol-3-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-7-3-4-10-8(5-7)9(6-11)12-13(10)2/h3-5H,6,11H2,1-2H3
Clave InChI
JSJULHWQCDKODV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027389
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027389_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)