CH4182075056
ChemBridge Corporation
1-(3-ethylisoxazol-5-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(3-ethyl-5-isoxazolyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-2-5-3-6(4-7)9-8-5/h3H,2,4,7H2,1H3
Clave InChI
LZSPQVFNMYRNEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004849
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004849_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)