Merck
CH4102153769
ChemBridge Corporation
3-allyl-4-(allyloxy)-5-ethoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Número MDL:
Iupac Name
3-allyl-4-(allyloxy)-5-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-4-7-13-9-12(11-16)10-14(17-6-3)15(13)18-8-5-2/h4-5,9-11H,1-2,6-8H2,3H3
Clave InChI
JQCZHNODHHLSGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6558377
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6558377_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)