Merck
CH4102153567
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.74
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C13H18ClNO/c1-3-10-6-5-7-11(4-2)13(10)15-12(16)8-9-14/h5-7H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
KGBSCAFXQQKLRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7231254
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7231254_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)