Merck
CH4102153473
ChemBridge Corporation
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-6-4-5-10(9-11)12(15)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
Clave InChI
MFQIJRCKRUAHKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7141888
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7141888_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)