CH4102153290
ChemBridge Corporation
N-(3-bromobenzyl)propanamide
About This Item
Iupac Name
N-(3-bromobenzyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-10(13)12-7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
LORDZAOXOHCULV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070652
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070652_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)