Merck
CH4102152887
ChemBridge Corporation
1-allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Iupac Name
1-allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-4-5-11-7(3)8(9(12)13)6(2)10-11/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
WCYLMCFEDFIENC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071084
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071084_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)