Merck
CH4102152624
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(4-methylphenyl)propanamide
Seleccione un Tamaño
1 G
125,18 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4024597-1G
125,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
125,18 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4024597-1G
125,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-N-(4-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-3-5-9(6-4-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
TZDLHQHUDYMDAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024597
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024597_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)