CH4102152619
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
About This Item
Iupac Name
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-3-5-9(6-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
JWZPPAQMKDCYJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024596
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024596_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)