Merck
CH4102152041
ChemBridge Corporation
1-[(4-methoxyphenyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.31
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-methoxyanilino)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-18-12-7-5-11(6-8-12)15-14(13(16)17)9-3-2-4-10-14/h5-8,15H,2-4,9-10H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
NZMAVUAAODMKSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4140269
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4140269_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)