CH4102150736
ChemBridge Corporation
6-oxo-1-propylpiperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-oxo-1-propyl-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-6-7(9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
CJXIDYRIXNBPBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015795_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)