Merck
CH4102149499
ChemBridge Corporation
3-methyl-4-oxo-3,4-dihydrophthalazine-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-12-9(13)7-5-3-2-4-6(7)8(11-12)10(14)15/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
ZUEDIBGIVDXMLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003124
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003124_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)