CH4087782789
ChemBridge Corporation
4-methyl-2-(5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-methyl-2-[5-(4-pyridinyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]phenylamine
Inchi Code
1S/C14H12N4O/c1-9-2-3-12(15)11(8-9)14-18-17-13(19-14)10-4-6-16-7-5-10/h2-8H,15H2,1H3
Clave InChI
WJWIYDXADATTEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9038698
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9038698_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)