Merck
CH4026586260
ChemBridge Corporation
4-allyl-5-[1-(4-methylphenoxy)ethyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.37
Número MDL:
Iupac Name
4-allyl-5-[1-(4-methylphenoxy)ethyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C14H17N3OS/c1-4-9-17-13(15-16-14(17)19)11(3)18-12-7-5-10(2)6-8-12/h4-8,11H,1,9H2,2-3H3,(H,16,19)
Clave InChI
FPSUYMFRUVLWKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018144
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018144_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)