Merck
CH4026585977
ChemBridge Corporation
6-chloro-2-pyridin-3-ylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.7
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-(3-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H9ClN2O2/c16-10-3-4-13-11(6-10)12(15(19)20)7-14(18-13)9-2-1-5-17-8-9/h1-8H,(H,19,20)
Clave InChI
JUPGJLOVMZDPEO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013503
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013503_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)