Merck
CH4026585909
ChemBridge Corporation
2-(2-nitrophenoxy)propanohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.2
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-nitrophenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C9H11N3O4/c1-6(9(13)11-10)16-8-5-3-2-4-7(8)12(14)15/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13)
Clave InChI
GCTJQQGNSJAFLL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3001433
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3001433_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)