Merck
CH4017936926
ChemBridge Corporation
N-(pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.29
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-pyridinylmethyl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c16-12(10-4-7-13-8-5-10)15-9-11-3-1-2-6-14-11/h1-3,6,10,13H,4-5,7-9H2,(H,15,16)
Clave InChI
CHCLPRBUDSLSOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6577943
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6577943_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)