Merck
CH4017906965
ChemBridge Corporation
2-bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.13
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-7(2)15-11-5-9(12)8(6-13)4-10(11)14-3/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
UNFFYUCCWAIAQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6446149
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6446149_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)