CH4005926512
ChemBridge Corporation
4-ethyl-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Iupac Name
4-ethyl-7-hydroxy-8-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-3-8-6-11(14)15-12-7(2)10(13)5-4-9(8)12/h4-6,13H,3H2,1-2H3
Clave InChI
KZHWXVVQAXXHQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6370191_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)