CH4005795337
ChemBridge Corporation
1-(phenylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4S/c11-9(12)10(6-7-10)15(13,14)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Clave InChI
YDOBIWATTBNXMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5144090_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)