F-085
4-Fluoro-alpha-pyrrolidinohexanophenone (4-F-alpha-PHP HCl) hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol ((as free base))
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.0 °C - closed cup