Merck
B27390500216
BioBlocks, Inc.
5-chloro-3-(methylthio)-1,2,4-thiadiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.65
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl methyl sulfide
Inchi Code
1S/C3H3ClN2S2/c1-7-3-5-2(4)8-6-3/h1H3
Clave InChI
IFRYKIFAMMXTOF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=TD026
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)