B27244052914
BioBlocks, Inc.
4-Hydroxy-7-trifluoromethoxyquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-hydroxy-7-(trifluoromethoxy)-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO4/c12-11(13,14)19-5-1-2-6-8(3-5)15-4-7(9(6)16)10(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
WSRHNQMYSSCBOT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QU2015
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)