Merck
B27181740102
BioBlocks, Inc.
4-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.74
Número MDL:
Iupac Name
4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-2-12-13(16-9-15-12)8-11(1)7-10-3-5-14-6-4-10;/h1-2,8,10,14H,3-7,9H2;1H
Clave InChI
UUFWHBWDSMYRQG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HCl
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=BP017-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)