Merck
870332P
Avanti
C3:0 L-carnitine-d9 (HCl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Propionyl L-carnitine-d9 (HCl Salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11D9ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
262.78
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Análisis
>99% (TOF, LC/MS)
>99.0% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870332P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Lipidomics
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable