860833P
Avanti
C6(6-azido) GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860833P, powder
Sinónimos:
D-galactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860833P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860833P
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C30H56N4O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-24(36)23(33-26(37)19-16-14-17-20-32-34-31)22-41-30-29(40)28(39)27(38)25(21-35)42-30/h15,18,23-25,27-30,35-36,38-40H,2-14,16-17,19-22H2,1H3,(H,33,37)/b18-15+/t23-,24+,25+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
XAHHWMVRWITDCA-QLCMGMRNSA-N
Descripción general
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)