860504P
Avanti
C4 Ceramide (d18:1/4:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860504P, powder
Sinónimos:
N-butyroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860504P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860504P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H43NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h16,18,20-21,24-25H,3-15,17,19H2,1-2H3,(H,23,26)/b18-16+/t20-,21+/m0/s1
Clave InChI
UCBLGIBMIAFISC-CQLAPORSSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable