Documentos
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H55D5O5
Número de CAS:
Peso molecular:
517.84
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable