Documentos
330726P
Avanti
C13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-tridecanoyl-D-erythro-sphinganine-d7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H56D7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
504.88
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (330726P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
C13-dihydroceramide-d7 (d18:0-d7/13:0) is a deuterated derivative of C13-dihydroceramide.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dihydroceramide is involved in the regulation of autophagy, hypoxia and cell proliferation.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Dihydroceramides: from bit players to lead actors
Siddique M M, et al.
Test, 290(25), 15371-15379 (2015)