Merck
ATCH1F1C5981
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 4-Aminobenzoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.63
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-aminobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO2.ClH/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
UMLFQRYMOHDCCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011705
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS0011705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)