ATC429238777
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Cyclopentyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
About This Item
Iupac Name
3-cyclopentyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c15-11-13-9-6-3-7-12-10(9)14(11)8-4-1-2-5-8/h3,6-8H,1-2,4-5H2,(H,13,15)
Clave InChI
XRSMLQHIEDBNIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100206
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)