Merck
ATC386058926
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(16)15-14/h4-7,9-10H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
JVDPFQDYGHWBBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001831
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001831
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)