Merck
ATC386058637
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 5-(3,5-Dichlorophenoxy)-2-furoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.1
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-(3,5-dichlorophenoxy)-2-furoate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O4/c1-16-12(15)10-2-3-11(18-10)17-9-5-7(13)4-8(14)6-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
NPBMLPOXMSWIBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00410
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00410
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)