ATC386058514
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Bromo-4-methoxybenzoyl chloride
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
UAAQIUYOLQEKLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00192
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00192
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)