Merck
ATC386058144
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(2-Bromo-3-methylbenzoyl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.15
Número MDL:
Iupac Name
(2-bromo-3-methylphenyl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c1-9-3-2-4-10(11(9)13)12(15)14-5-7-16-8-6-14/h2-4H,5-8H2,1H3
Clave InChI
XDTCLDBXEBNXPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA001137
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA001137
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)