ATC311766669
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Chloro-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidin-4-amine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c10-9-11-4-1-8(13-9)12-7-2-5-14-6-3-7/h1,4,7H,2-3,5-6H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
WKRCEVOXEOAZEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01254
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)