Merck
ATC311763232
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Chlorophenyl)oxirane-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.61
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)-2-oxiranecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClO3/c10-6-3-1-5(2-4-6)7-8(13-7)9(11)12/h1-4,7-8H,(H,11,12)
Clave InChI
AQTUCNUJOLMJMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001425
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)