ATC311762746
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-Methyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-7-6-2-4-8-5-3-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
MMMCYLTUYKZCEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE01402
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)