Merck
ATEH999966AD
AstaTech, Inc.
ETHYL 4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-PYRROLO[3,2-C]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.69
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.ClH/c1-2-14-10(13)9-5-7-6-11-4-3-8(7)12-9;/h5,11-12H,2-4,6H2,1H3;1H
Clave InChI
MQJMUNHRYLBCCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=230480
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E73583
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)