Merck
ATEH99996677
AstaTech, Inc.
4-BROMO-N,N,3-TRIMETHYLANILINE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.1
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-N,N,3-trimethylaniline
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7-6-8(11(2)3)4-5-9(7)10/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
DPFVFQHTPIFECX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=211680
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D88985
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)