ATEH98739A5E
AstaTech, Inc.
4-(PYRROLIDIN-1-YL)ANILINE DIHYDROCHLORIDE
About This Item
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinyl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12;;/h3-6H,1-2,7-8,11H2;2*1H
Clave InChI
ISFTZBVGLLUPIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)