Merck
ATEH98739807
AstaTech, Inc.
1-CBZ-PIPERIDIN-4-YLIDENE-ACETIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.3
Número MDL:
Iupac Name
{1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-piperidinylidene}acetic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO4/c17-14(18)10-12-6-8-16(9-7-12)15(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,10H,6-9,11H2,(H,17,18)
Clave InChI
NGSLTFIGWWOKHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5555
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=57782
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)