Merck
ATEH97B583CB
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4-FLUORO-1,3-BENZOTHIAZOLE-6-CARBONITRILE
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4FN3S/c9-5-1-4(3-10)2-6-7(5)12-8(11)13-6/h1-2H,(H2,11,12)
Clave InChI
HQJWVMZREMMKQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172607
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N17016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)