Merck
ATEH96F12528
AstaTech, Inc.
5-BROMOTHIOPHEN-2-OL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.04
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-thiophenol
Inchi Code
1S/C4H3BrOS/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2,6H
Clave InChI
JAKVDAWKIXMPHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=149613
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C72253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)