Merck
ATEH9614FF2A
AstaTech, Inc.
(R)-9-METHYL-6-OXO-6,7,8,9-TETRAHYDROPYRIDO[3',2':4,5]PYRROLO[1,2-A]PYRAZINE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.24
Número MDL:
Iupac Name
(R)-9-methyl-6-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[3',2':4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11N3O3/c1-6-5-13-11(16)9-4-7-2-3-8(12(17)18)14-10(7)15(6)9/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,16)(H,17,18)/t6-/m1/s1
Clave InChI
RLCPACPFZMIYKO-ZCFIWIBFSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=154793
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=V10291
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)