Merck
ATEH94724B0B
AstaTech, Inc.
ETHYL PROPIONIMIDATE HCL
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Iupac Name
ethyl propanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-3-5(6)7-4-2;/h3H,4,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ORYBDURZCDPVKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=124753
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W15737
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)